Stampa…
α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28642-100G OR28642-500G
APOSOR28642-100GEA 52.2 EUR
APOSOR28642-100G APOSOR28642-500G
α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 97…101 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007373
CAS Number: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II