Stampa…
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28641-100G OR28641-25G OR28641-500G
APOSOR28641-100GEA 45.1 EUR
APOSOR28641-100G APOSOR28641-25G APOSOR28641-500G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₇NO
Punto di ebollizione: 329…331 °C
Punto di fusione: 66…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002383
CAS Number: 14191-95-8