Stampa…
6-Methylanthranil acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 230 EUR
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
6-Methylanthranil acid 97%
6-Methylanthranil acid
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 125…128 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007809
CAS Number: 4389-50-8