Stampa…
6-Nitro-2,3-xylidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
OR28632-25G OR28632-500G
APOSOR28632-25GEA 90.2 EUR
APOSOR28632-25G APOSOR28632-500G
6-Nitro-2,3-xylidine
6-Nitro-2,3-xylidine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 115…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010148
CAS Number: 59146-96-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III