Stampa…
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28630-100G OR28630-500G OR28630-1G
APOSOR28630-100GEA 43.5 EUR
APOSOR28630-100G APOSOR28630-500G APOSOR28630-1G
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₄
Punto di fusione: 165…170 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012510
CAS Number: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8