Stampa…
4,5-Dimethoxyanthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid, 6-Aminoveratric acid
OR28629-100G OR28629-25G
APOSOR28629-100GEA 102 EUR
APOSOR28629-100G APOSOR28629-25G
4,5-Dimethoxyanthranilic acid 98%
4,5-Dimethoxyanthranilic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄
Peso molecolare: 197,19 g/mol
Punto di fusione: 169…173 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011671
CAS Number: 5653-40-7