Stampa…
α-Chloro-o-xylene 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28627-1KG OR28627-500G OR28627-5KG
APOSOR28627-1KGEA 563 EUR
APOSOR28627-1KG APOSOR28627-500G APOSOR28627-5KG
α-Chloro-o-xylene 98+%
α-Chloro-o-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Formula: C₈H₉Cl
Punto di ebollizione: 197…199 °C
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000899
CAS Number: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II