Stampa…
α,3-Dichlorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Chloro-3-(chloromethyl)benzene, 3-Chlorobenzyl chloride, 3-Chlorobenzylchloride
OR28625-100G OR28625-500G
APOSOR28625-100GEA 35 EUR
APOSOR28625-100G APOSOR28625-500G
α,3-Dichlorotoluene 98%
α,3-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Peso molecolare: 161,03 g/mol
Punto di ebollizione: 214…216 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000905
CAS Number: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN: 2235
ADR: 6.1,III