Stampa…
α,2,6-Trichlorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzyl Chloride, 2,6-Dichlorobenzyl chloride, 1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene
OR28624-1KG OR28624-250G
APOSOR28624-1KGEA 71.3 EUR
APOSOR28624-1KG APOSOR28624-250G
α,2,6-Trichlorotoluene 97%
α,2,6-Trichlorotoluene
Formula: C₇H₅Cl₃
Peso molecolare: 195,47 g/mol
Punto di ebollizione: 117…119 °C/14mmHg
Punto di fusione: 36…39 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000897
CAS Number: 2014-83-7
EINECS: 217-940-4
UN: 3261
ADR: 8,II