Stampa…
Ethyl butyrylacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 17.6 EUR
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
Ethyl butyrylacetate 95%
Ethyl butyrylacetate
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C/12mmHg
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009401
CAS Number: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9