Stampa…
2-Mercaptonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28620-100G OR28620-25G OR28620-500G
APOSOR28620-100GEA 59.6 EUR
APOSOR28620-100G APOSOR28620-25G APOSOR28620-500G
2-Mercaptonicotinic acid 97%
2-Mercaptonicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₂S
Punto di fusione: 263…270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010102
CAS Number: 38521-46-9