Stampa…
2-Chloro-5-iodotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 48 EUR
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chloro-5-iodotoluene
2-Chloro-5-iodotoluene
Formula: C₇H₆ClI
Punto di ebollizione: 239 °C
Densità: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093903
CAS Number: 116632-41-8