Stampa…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl (3,4-dimethoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetate
OR28612-100G OR28612-25G
APOSOR28612-100GEA 219 EUR
APOSOR28612-100G APOSOR28612-25G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Formula: C₁₂H₁₆O₄
Peso molecolare: 224,26 g/mol
Punto di ebollizione: 159…160 °C/4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017272
CAS Number: 18066-68-7
EINECS: 241-974-9