Stampa…
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2861-100G OR2861-25G OR2861-500G
APOSOR2861-100GEA 24.8 EUR
APOSOR2861-100G APOSOR2861-25G APOSOR2861-500G
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Formula: C₁₀H₈O₆S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066365
CAS Number: 1655-35-2
EINECS: 216-733-6