Stampa…
3,5-Dicloroanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28608-1KG OR28608-250G OR28608-50G
APOSOR28608-1KGEA 423 EUR
APOSOR28608-1KG APOSOR28608-250G APOSOR28608-50G
3,5-Dicloroanilina 98%
3,5-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,02 g/mol
Punto di ebollizione: 259…260 °C/741mmHg
Punto di fusione: 51…53 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007774
CAS Number: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II