Stampa…
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28606-1KG OR28606-500G
APOSOR28606-1KGEA 121 EUR
APOSOR28606-1KG APOSOR28606-500G
tert-Butylhydrazine hydrochloride
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Formula: C₄H₁₃ClN₂
Peso molecolare: 124,61 g/mol
Punto di fusione: 191…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012947
CAS Number: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6