Stampa…
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Cyanopyrrolidine
OR28605-5G OR28605-100MG OR28605-25G
APOSOR28605-5GEA 227 EUR
APOSOR28605-5G APOSOR28605-100MG APOSOR28605-25G
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Pyrrolidine-1-carbonitrile
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 75…77 °C/1,8mmHg
Densità: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003165
CAS Number: 1530-88-7
EINECS: 216-234-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III