Stampa…
Tioacetammide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethanethioamide
OR28604-100G OR28604-25G OR28604-500G
APOSOR28604-100GEA 139 EUR
APOSOR28604-100G APOSOR28604-25G APOSOR28604-500G
Tioacetammide 98%
Tioacetammide
Formula: CH₃CSNH₂
Peso molecolare: 75,13 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008070
CAS Number: 62-55-5
EINECS: 200-541-4