Stampa…
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28603-10G OR28603-1G
APOSOR28603-10GEA 0 EUR
APOSOR28603-10G APOSOR28603-1G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₆Cl₃NO₂
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052556
CAS Number: 4462-55-9
UN: 3261
ADR: 8,II