Stampa…
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28602-5G OR28602-10G OR28602-50G
APOSOR28602-5GEA 39.3 EUR
APOSOR28602-5G APOSOR28602-10G APOSOR28602-50G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₇Cl₂NO₃
Punto di fusione: 221…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051658
CAS Number: 3919-76-4
EINECS: 223-487-3