Stampa…
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2860-25G OR2860-5G
APOSOR2860-25GEA 109 EUR
APOSOR2860-25G APOSOR2860-5G
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017203
CAS Number: 41608-64-4