2-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Peso molecolare: 122.17 g/mol Punto di ebollizione: 208 °C Densità: 1.021 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006367 CAS Number: 2706-56-1 EINECS: 220-295-1 UN: 2735 ADR: 8 III |