Stampa…
Pirrolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28598-1KG OR28598-50G OR28598-250G
APOSOR28598-1KGEA 603 EUR
APOSOR28598-1KG APOSOR28598-50G APOSOR28598-250G
Pirrolo 98%
Pirrolo
Formula: C₄H₅N
Punto di ebollizione: 129…131 °C
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005216
CAS Number: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III