Stampa…
2,4,6-Trimetilanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28597-100G OR28597-2.5KG OR28597-500G
APOSOR28597-100GEA 102 EUR
APOSOR28597-100G APOSOR28597-2.5KG APOSOR28597-500G
2,4,6-Trimetilanilina 98%
2,4,6-Trimetilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 233 °C
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007740
CAS Number: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II