Stampa…
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28590-100G OR28590-500G
APOSOR28590-100GEA 101 EUR
APOSOR28590-100G APOSOR28590-500G
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid 98%
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di fusione: 155…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020214
CAS Number: 22921-68-2
EINECS: 245-329-2