Stampa…
2,3-Dichloroisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2859-1G OR2859-250MG
APOSOR2859-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2859-1G APOSOR2859-250MG
2,3-Dichloroisonicotinic acid
2,3-Dichloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Punto di fusione: 187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861977
CAS Number: 184416-84-0