Stampa…
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
OR28586-1KG OR28586-250G OR28586-5KG
APOSOR28586-1KGEA 55.3 EUR
APOSOR28586-1KG APOSOR28586-250G APOSOR28586-5KG
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 98%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Formula: C₁₂H₆O₃
Peso molecolare: 198,18 g/mol
Punto di fusione: 267…273 °C
Flash Pt: 272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006925
CAS Number: 81-84-5
EINECS: 201-380-2