Stampa…
Fenil salicilato
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
OR28581-100G OR28581-500G
APOSOR28581-100GEA 14.7 EUR
APOSOR28581-100G APOSOR28581-500G
Fenil salicilato
Fenil salicilato
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di ebollizione: 172…174 °C/12mmHg
Punto di fusione: 40…45 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002213
CAS Number: 118-55-8
EINECS: 204-259-2