Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈O₆S₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004092 CAS Number: 1655-45-4 EINECS: 216-735-7 |