2-Isopropylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR28577-100G
OR28577-500G
OR28577-5G
APOSOR28577-100GEA
114
EUR
APOSOR28577-100G
APOSOR28577-500G
APOSOR28577-5G
2-Isopropylaniline 97%
2-Isopropylaniline
Formula:
C₉H₁₃N Peso molecolare: 135,21 g/mol Punto di ebollizione: 214…216 °C/10mmHg Densità: 0,966 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007720 CAS Number: 643-28-7 EINECS: 211-397-7 |