Stampa…
3,4-(Methylenedioxy)aniline, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-1,3-benzodioxole
OR28575-25G OR28575-100G OR28575-5G
APOSOR28575-25GEA 36.4 EUR
APOSOR28575-25G APOSOR28575-100G APOSOR28575-5G
3,4-(Methylenedioxy)aniline, grado tecnico
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di ebollizione: 144 °C/16mmHg
Punto di fusione: 40…45 °C
Flash Pt: 142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005832
CAS Number: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III