Stampa…
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 46.6 EUR
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 211…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017094
CAS Number: 2374-03-0