Stampa…
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
OR2854-100G OR2854-25G OR2854-5G
APOSOR2854-100GEA 132 EUR
APOSOR2854-100G APOSOR2854-25G APOSOR2854-5G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₀ClNO₃
Peso molecolare: 297,78 g/mol
Punto di fusione: 162 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012792
CAS Number: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5