Stampa…
4,7-Dichloroisatin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,7-Dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-Dichloro-1H-indole-2,3-dione
OR28538-1G OR28538-5G
APOSOR28538-1GEA 14.7 EUR
APOSOR28538-1G APOSOR28538-5G
4,7-Dichloroisatin
4,7-Dichloroisatin
Formula: C₈H₃Cl₂NO₂
Peso molecolare: 216,02 g/mol
Punto di fusione: 246…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047214
CAS Number: 18711-13-2