Stampa…
β,3-Dinitrostyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Nitro-3-(2-nitrovinyl)benzene
OR28534-10G OR28534-1G OR28534-5G
APOSOR28534-10GEA 632 EUR
APOSOR28534-10G APOSOR28534-1G APOSOR28534-5G
β,3-Dinitrostyrene
β,3-Dinitrostyrene
Formula: C₈H₆N₂O₄
Peso molecolare: 194,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052063
CAS Number: 882-26-8