Stampa…
2-Acetylbenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
OR28532-100G OR28532-25G
APOSOR28532-100GEA 360 EUR
APOSOR28532-100G APOSOR28532-25G
2-Acetylbenzofuran
2-Acetylbenzofuran
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 110…113 °C/3mmHg
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005849
CAS Number: 1646-26-0