Stampa…

2,6-Dichlorobenzoyl chloride 98%

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride

OR2852-100G OR2852-50G
APOSOR2852-100GEA 212 EUR
APOSOR2852-100G APOSOR2852-50G
2,6-Dichlorobenzoyl chloride 98%
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₃O
Peso molecolare: 209,46 g/mol
Punto di ebollizione: 142…143 °C/21mmHg
Punto di fusione: 15…18 °C
Densità: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000662
CAS Number: 4659-45-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR