Stampa…
β,4-Dinitrostyrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-nitro-4-(2-nitrovinyl)benzene
OR28512-1G OR28512-5G
APOSOR28512-1GEA 115 EUR
APOSOR28512-1G APOSOR28512-5G
β,4-Dinitrostyrene 95%
β,4-Dinitrostyrene
Formula: C₈H₆N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052058
CAS Number: 3156-41-0