Stampa…
4-Chloro-2-picoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-methylpyridine
OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 66.7 EUR
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Formula: C₆H₆ClN
Punto di ebollizione: 56 °C/15mmHg
Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038833
CAS Number: 3678-63-5