Stampa…
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28485-1G OR28485-25G OR28485-5G
APOSOR28485-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28485-1G APOSOR28485-25G APOSOR28485-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formula: C₈H₇NOS
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08447019
CAS Number: 22876-22-8