2-(4-Morpholinyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Punto di fusione: 126…129 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051674 CAS Number: 41536-44-1 |