Stampa…
3-Chloromethylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Chloromethyl)benzamide
OR28458-1G OR28458-5G
APOSOR28458-1GEA 0 EUR
APOSOR28458-1G APOSOR28458-5G
3-Chloromethylbenzamide
3-Chloromethylbenzamide
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,61 g/mol
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00175948
CAS Number: 135654-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III