Stampa…

3-Chloro-4-iodoaniline

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR28394-100G OR28394-25G
APOSOR28394-100GEA 490 EUR
APOSOR28394-100G APOSOR28394-25G
3-Chloro-4-iodoaniline
3-Chloro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅ClIN
Punto di fusione: 56…58 °C
Densità: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051845
CAS Number: 135050-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR