3-Pyridinecarboxamide oxime
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Pyridylamidoxime, Nicotinamide Oxime
Formula:
C₆H₇N₃O Punto di fusione: 130…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00265955 CAS Number: 1594-58-7 |