Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈O₆S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021522 CAS Number: 1655-43-2 EINECS: 216-734-1 |