Stampa…
8-Idrossichinolina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline
OR2837-100G OR2837-1KG OR2837-500G
APOSOR2837-100GEA 16.1 EUR
APOSOR2837-100G APOSOR2837-1KG APOSOR2837-500G
8-Idrossichinolina
8-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di ebollizione: 267 °C/252mmHg
Punto di fusione: 70…76 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006807
CAS Number: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III