Stampa…
6-Chloro-7-deazapurine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR2836-25G OR2836-5G OR2836-100G
APOSOR2836-25GEA 29.2 EUR
APOSOR2836-25G APOSOR2836-5G APOSOR2836-100G
6-Chloro-7-deazapurine
6-Chloro-7-deazapurine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di fusione: 188…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01686865
CAS Number: 3680-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III