Stampa…
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2834-1G OR2834-5G OR2834-25G
APOSOR2834-1GEA 163 EUR
APOSOR2834-1G APOSOR2834-5G APOSOR2834-25G
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Formula: C₆H₈N₄O₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787504
CAS Number: 769951-32-8