Stampa…
(Bromomethyl)cyclopropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28323-100G OR28323-25G OR28323-5G
APOSOR28323-100GEA 65.4 EUR
APOSOR28323-100G APOSOR28323-25G APOSOR28323-5G
(Bromomethyl)cyclopropane 98%
(Bromomethyl)cyclopropane
Formula: C₄H₇Br
Punto di ebollizione: 101…112 °C
Densità: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001306
CAS Number: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN: 1993
ADR: 3,III