Stampa…
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28313-10G OR28313-1G OR28313-5G
APOSOR28313-10GEA 326 EUR
APOSOR28313-10G APOSOR28313-1G APOSOR28313-5G
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Formula: C₈H₈N₂O₆
Peso molecolare: 228,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082695
CAS Number: 3395-03-7